4-Bromo-o-cresol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Bromo-2-methylphenol, 1-Bromo-4-hydroxy-3-methylbenzene
H32307.06
H32307.14
H32307.06EA
73
EUR
H32307.06
H32307.14
4-Bromo-o-cresol ≥97%
4-Bromo-o-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 2362-12-1
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Odour: Phenol-like
Melting Point: 62-66°
MDL No.: MFCD00055435
Formule:
C₇H₇BrO Smeltpunt: 62…66 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00055435 CAS nummer: 2362-12-1 |