3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H32823.03
H32823.09
H32823.03EA
77.7
EUR
H32823.03
H32823.09
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 401-94-5
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 77-81°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00061229
Formule:
C₇H₅F₃N₂O₂ Smeltpunt: 77…81 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00061229 CAS nummer: 401-94-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |