4-Amino-3-iodopyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Iodopyridin-4-amine, 3-Iodo-4-pyridylamine
H50027.03 H50027.06
H50027.03EA 129 EUR
H50027.03 H50027.06
4-Amino-3-iodopyridine 97%
4-Amino-3-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 88511-27-7 Molecular Formula: C5H5IN2 Formula Weight: 220.01 MDL No.: MFCD02663853
Formule: C₅H₅IN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02663853
CAS nummer: 88511-27-7