5-Bromo-2-fluoro-m-xylene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50564.03
H50564.06
H50564.03EA
48.2
EUR
H50564.03
H50564.06
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene ≥97%
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 99725-44-7
Molecular Formula: C8H8BrF
Formula Weight: 203.06
Boiling Point: 95°/22mm
MDL No.: MFCD01320701
Formule:
C₈H₈BrF Kookpunt: 95 °C (22 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01320701 CAS nummer: 99725-44-7 |