1-Chloro-4-ethynylbenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(4-Chlorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-chlorobenzene, (4-Chlorophenyl)ethyne
H51058.03
H51058.06
H51058.03EA
157
EUR
H51058.03
H51058.06
1-Chloro-4-ethynylbenzene ≥98%
1-Chloro-4-ethynylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 873-73-4
Molecular Formula: C8H5Cl
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 57°(135°F)
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 179°
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00191917
Formule:
C₈H₅Cl Kookpunt: 179 °C Smeltpunt: 43…47 °C Vlampunt: 57 °C (135 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00191917 CAS nummer: 873-73-4 UN: 1325 ADR: 4.1,III |