tert-Butyl cyanoacetate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
tert-Butyl 2-cyanoacetate
L00123.06
L00123.14
L00123.22
L00123.06EA
42.1
EUR
L00123.06
L00123.14
L00123.22
tert-Butyl cyanoacetate ≥98%
tert-Butyl cyanoacetate
Purity: 98%
CAS No.: 1116-98-9
Molecular Formula: NCCH2CO2C(CH3)3
Formula Weight: 141.17
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Odourless
Boiling Point: 67-68°/1.5mm
Beilstein Reference: 1755933
MDL No.: MFCD00001938
Formule:
C₇H₁₁NO₂ MW: 141.17 g/mol Kookpunt: 67…68 °C (1.5 mmHg) Dichtheid: 0.987 Vlampunt: 91 °C (195 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001938 CAS nummer: 1116-98-9 EINECS: 214-243-7 |