2-CPA ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L00926.14 L00926.22
L00926.14EA 67.1 EUR
L00926.14 L00926.22
2-CPA ≥98%
2-CPA
Purity: 98+% CAS No.: 614-61-9 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.59 Melting Point: 147-152° Beilstein Reference: 1103151
Formule: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Kookpunt: 308 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 147…152 °C
Dichtheid: 1,509 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004298
CAS nummer: 614-61-9
EINECS: 210-388-5