(3-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L01100.06
L01100.14
L01100.06EA
52.9
EUR
L01100.06
L01100.14
(3-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
(3-Methoxyphenoxy)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2088-24-6
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 1876898
Formule:
(C₆H₄(OCH₃))OCH₂COOH Smeltpunt: 116…119 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014357 CAS nummer: 2088-24-6 |