3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L01279.06
L01279.14
L01279.06EA
94
EUR
L01279.06
L01279.14
3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 621-54-5
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 1947445
Formule:
C₉H₁₀O₃ Smeltpunt: 110…114 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016554 CAS nummer: 621-54-5 EINECS: 210-692-8 |