3-Thiophenemethanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
3-Thienylmethanol, Thiophen-3-ylmethanol, Thiophen-3-methanol
L01935.14
L01935.06
L01935.14EA
303
EUR
L01935.14
L01935.06
3-Thiophenemethanol ≥98%
3-Thiophenemethanol
Purity: 98%
CAS No.: 71637-34-8
Molecular Formula: C5H6OS
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5650
Boiling Point: 86-88°/10mm
Beilstein Reference: 106460
MDL No.: MFCD00014534
Formule:
C₅H₆OS Kookpunt: 86…88 °C (10 mmHg) Dichtheid: 1,210 Vlampunt: 110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014534 CAS nummer: 71637-34-8 EINECS: 275-741-8 |