di-Sodium β-glycerophosphate pentahydrate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 97%
CAS No.: 13408-09-8
Molecular Formula: (HOCH2)2CHOPO(ONa)2.5H2O
Formula Weight: 306.12 (216.04anhy)
pH: 9.5
Melting Point:
Formule:
C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002135 CAS nummer: 13408-09-8 EINECS: 212-464-3 Merck Index: 14,8622 |