Isovaleric anhydride 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Isopentanoic anhydride
L04385.06
L04385.14
L04385.06EA
19.8
EUR
L04385.06
L04385.14
Isovaleric anhydride 95%
Isovaleric anhydride
Purity: 95%
CAS No.: 1468-39-9
Molecular Formula: C10H18O3
Formula Weight: 186.25
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4165
Melting Point: -65°
Boiling Point: 103-104°/24mm
Beilstein Reference: 1635850
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00015051
Formule:
C₁₀H₁₈O₃ Kookpunt: 103…104 °C (24 mmHg) Smeltpunt: –65 °C Dichtheid: 0,927 Vlampunt: 91 °C (195 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015051 CAS nummer: 1468-39-9 EINECS: 215-994-3 UN: 3265 ADR: 8,III |