4-(Methylthio)aniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L04950.06 L04950.14
L04950.06EA 56.4 EUR
L04950.06 L04950.14
4-(Methylthio)aniline ≥98%
4-(Methylthio)aniline
Purity: 98% CAS No.: 104-96-1 Molecular Formula: C7H9NS Formula Weight: 139.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6390 Odour: Unpleasant Boiling Point: 272-273° Beilstein Reference: 774506 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007889
Formule: C₇H₉NS
Kookpunt: 272…273 °C
Smeltpunt: 156…158 °C
Dichtheid: 1,120
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007889
CAS nummer: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III