2-(4-Fluorophenyl)ethanol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Fluorophenethyl alcohol
L05618.06
L05618.14
L05618.06EA
43.5
EUR
L05618.06
L05618.14
2-(4-Fluorophenyl)ethanol ≥97%
2-(4-Fluorophenyl)ethanol
Purity: 97%
CAS No.: 7589-27-7
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5065
Boiling Point: 118°/20mm
Beilstein Reference: 2354310
MDL No.: MFCD00002898
Formule:
C₈H₉FO Kookpunt: 118 °C (20 mmHg) Dichtheid: 1,121 Vlampunt: 104 °C (219 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002898 CAS nummer: 7589-27-7 EINECS: 231-499-5 |