4,4'-Dimethylbenzhydrol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L05904.03
L05904.06
L05904.03EA
23.6
EUR
L05904.03
L05904.06
4,4'-Dimethylbenzhydrol ≥98%
4,4'-Dimethylbenzhydrol
Purity: 98%
CAS No.: 885-77-8
Molecular Formula: C15H16O
Formula Weight: 212.29
Melting Point: 69-73°
Beilstein Reference: 1874128
Formule:
C₁₅H₁₆O Smeltpunt: 69…73 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017216 CAS nummer: 885-77-8 |