2-(4-Methoxyphenyl)ethanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
4-Methoxyphenethyl alcohol
L06158.09
L06158.18
L06158.09EA
42.2
EUR
L06158.09
L06158.18
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 702-23-8
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₂O₂ MW: 152.19 g/mol Kookpunt: 334…336 °C Smeltpunt: 26…30 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002900 CAS nummer: 702-23-8 EINECS: 211-866-6 |