Ethylchloorformiaat ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Chloroformic acid ethyl ester
L06311.22 L06311.36 L06311.06 L06311.C4 L06311.PG
L06311.22EA 31.4 EUR
L06311.22 L06311.36 L06311.06 L06311.C4 L06311.PG
Ethylchloorformiaat ≥97%
Ethylchloorformiaat
Formule: C₃H₅ClO₂
Kookpunt: 92…93 °C
Smeltpunt: –81 °C
Dichtheid: 1,136
Vlampunt: 10 °C (50 °F)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000644
CAS nummer: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,3784