1-Phenyl-2-thiourea ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-Phenylthiourea, 1-Phenylthiourea
L06690.18 L06690.30 L06690.09
L06690.18EA 109 EUR
L06690.18 L06690.30 L06690.09
1-Phenyl-2-thiourea ≥97%
1-Phenyl-2-thiourea
Purity: 97% CAS No.: 103-85-5 Molecular Formula: C7H8N2S Formula Weight: 152.21 Odour: Odourless Melting Point: 149-153° Beilstein Reference: 907309 Merck Reference: 14,7315 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004933
Formule: C₇H₈N₂S
Kookpunt: 295…297 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 149…153 °C
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004933
CAS nummer: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,7315