2-Isopropoxyphenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L07360.14
L07360.06
L07360.14EA
153
EUR
L07360.14
L07360.06
2-Isopropoxyphenol ≥97%
2-Isopropoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 4812-20-8
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5150
Boiling Point: 100-102°/11mm
Beilstein Reference: 1937063
MDL No.: MFCD00002184
Formule:
C₉H₁₂O₂ Kookpunt: 100…102 °C (11 mmHg) Smeltpunt: 206…207 °C Dichtheid: 1,032 Vlampunt: 87 °C (188 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002184 CAS nummer: 4812-20-8 EINECS: 225-379-1 |