3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Amino-3,4-dimethylphenylamine, 3,4-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 3,4-Dimethylbenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-3,4-dimethylbenzene
L07455.03
L07455.06
L07455.03EA
51.4
EUR
L07455.03
L07455.06
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine 98%
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Purity: 98%
CAS No.: 41927-01-9
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.20
Melting Point: 86-90°
Beilstein Reference: 2716459
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00051709
Formule:
C₈H₁₂N₂ MW: 136.2 g/mol Kookpunt: 287 Smeltpunt: 86…90 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051709 CAS nummer: 41927-01-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III |