7-Azaindole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
L07983.03
L07983.06
L07983.14
L07983.03EA
36.8
EUR
L07983.03
L07983.06
L07983.14
7-Azaindole ≥98%
7-Azaindole
Purity: 98%
CAS No.: 271-63-6
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Melting Point: 103-107°
Boiling Point: 270°
MDL No.: MFCD00005606
Formule:
C₇H₆N₂ MW: 118.14 g/mol Kookpunt: 270 °C Smeltpunt: 103…107 °C Dichtheid: 1.301 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005606 CAS nummer: 271-63-6 EINECS: 205-981-0 |