4,4'-Dibromobenzophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Bis(4-bromophenyl) ketone
L08200.06
L08200.03
L08200.06EA
212
EUR
L08200.06
L08200.03
4,4'-Dibromobenzophenone ≥98%
4,4'-Dibromobenzophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 3988-03-2
Molecular Formula: C13H8Br2O
Formula Weight: 340.03
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 2049958
Formule:
C₁₃H₈Br₂O Smeltpunt: 172…176 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016330 CAS nummer: 3988-03-2 EINECS: 223-632-0 |