2-Chloor-5-trifluormethylpyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
L08207.14 L08207.22
L08207.14EA 70.5 EUR
L08207.14 L08207.22
2-Chloor-5-trifluormethylpyridine ≥97%
2-Chloor-5-trifluormethylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 52334-81-3 Molecular Formula: C6H3ClF3N Formula Weight: 181.55 Flash Point: 62°(143°F) Melting Point: 29-33° Boiling Point: 152-153° Beilstein Reference: 3649688 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042225
Formule: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.54 g/mol
Kookpunt: 152…153 °C
Smeltpunt: 29…33 °C
Dichtheid: 1.417
Vlampunt: 62 °C (143 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042225
CAS nummer: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III