2-Amino-1,3-propanediol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L08426.06 L08426.14
L08426.06EA 69.4 EUR
L08426.06 L08426.14
2-Amino-1,3-propanediol 98%
2-Amino-1,3-propanediol
Purity: 98% CAS No.: 534-03-2 Molecular Formula: C3H9NO2 Formula Weight: 91.11 Melting Point: 52-56° Boiling Point: 128°/0.8mm UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00051487
Formule: C₃H₉NO₂
Kookpunt: 128 °C (0,8 mmHg)
Smeltpunt: 52…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051487
CAS nummer: 534-03-2
EINECS: 208-584-0
ADR: 8,III