Methyl-3,4-dihydroxybenzoate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L09552.09
L09552.04
L09552.09EA
153
EUR
L09552.09
L09552.04
Methyl-3,4-dihydroxybenzoate ≥97%
Methyl-3,4-dihydroxybenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 2150-43-8
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Odour: Odourless
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 1637939
MDL No.: MFCD00016437
Formule:
C₈H₈O₄ Smeltpunt: 134…138 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016437 CAS nummer: 2150-43-8 |