Thiazole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 288-47-1
Molecular Formula: C3H3NS
Formula Weight: 85.13
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.5390
Odour: Unpleasant
Melting Point: -33°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 103852
Merck Reference: 14,9307
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005315
Formule:
C₃H₃NS Kookpunt: 117…118 °C Smeltpunt: –33 °C Dichtheid: 1,200 Vlampunt: 22 °C (71 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005315 CAS nummer: 288-47-1 EINECS: 206-021-3 ADR: 3,II Merck Index: 14,9307 |