Sodium-3-nitrobenzoate, (max. 10% H₂O) ≥94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L10028.22 L10028.36
L10028.22EA 31.5 EUR
L10028.22 L10028.36
Sodium-3-nitrobenzoate, (max. 10% H₂O) ≥94%
Sodium-3-nitrobenzoate
Purity: 94% CAS No.: 827-95-2 Molecular Formula: C7H4NNaO4 Formula Weight: 189.10 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4166479
Formule: C₇H₄NNaO₄
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150535
CAS nummer: 827-95-2
EINECS: 212-578-3