3-Hydroxy-p-anisidine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Hydroxy-4-anisidine, 5-Amino-2-methoxyphenol, 3-Hydroxy-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-hydroxyanisole
L10234.14 L10234.06
L10234.14EA 209 EUR
L10234.14 L10234.06
3-Hydroxy-p-anisidine 98%
3-Hydroxy-p-anisidine
Purity: 98% CAS No.: 1687-53-2 Molecular Formula: C7H9NO2 Formula Weight: 139.16 Melting Point: 130-132° Beilstein Reference: 2717084
Formule: C₇H₉NO₂
Kookpunt: 277 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 130…132 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010222
CAS nummer: 1687-53-2
EINECS: 216-873-8