2,6-Dichlorobenzothiazole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L10256.03
L10256.06
L10256.03EA
24.8
EUR
L10256.03
L10256.06
2,6-Dichlorobenzothiazole ≥97%
2,6-Dichlorobenzothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 3622-23-9
Molecular Formula: C7H3Cl2NS
Formula Weight: 204.08
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 127749
Formule:
C₇H₃Cl₂NS Smeltpunt: 94…98 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00044101 CAS nummer: 3622-23-9 EINECS: 222-819-4 |