1-(2-Hydroxyphenyl)-2-thiourea ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L10519.03
L10519.06
L10519.03EA
19.4
EUR
L10519.03
L10519.06
1-(2-Hydroxyphenyl)-2-thiourea ≥97%
1-(2-Hydroxyphenyl)-2-thiourea
Purity: 97%
CAS No.: 1520-26-9
Molecular Formula: C7H8N2OS
Formula Weight: 168.22
Odour: Odourless
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 1102479
MDL No.: MFCD00041159
Formule:
(C₆H₄(OH))NC(S)NH₂ Kookpunt: 323 °C (1013 hPa) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041159 CAS nummer: 1520-26-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |