2-Chloor-4-trifluormethylpyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L10713.03 L10713.06
L10713.03EA 78.8 EUR
L10713.03 L10713.06
2-Chloor-4-trifluormethylpyridine ≥98%
2-Chloor-4-trifluormethylpyridine
Purity: 98+% CAS No.: 81565-18-6 Molecular Formula: C6H3ClF3N Formula Weight: 181.55 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4490 Boiling Point: 145° Beilstein Reference: 4246276 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00042224
Formule: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.54 g/mol
Kookpunt: 145 °C
Smeltpunt: –1 °C
Dichtheid: 1.411
Vlampunt: 40 °C (104 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042224
CAS nummer: 81565-18-6
UN: 1992
ADR: 3 III