trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L11288.06 L11288.14
L11288.06EA 51.8 EUR
L11288.06 L11288.14
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 2305-32-0 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 Melting Point: 220-221° Beilstein Reference: 3200609
Formule: C₈H₁₂O₄
Kookpunt: 339 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 220…221 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001464
CAS nummer: 2305-32-0
EINECS: 218-975-8