2-Amino-4-methoxybenzothiazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L11358.03 L11358.06 L11358.14
L11358.03EA 40.4 EUR
L11358.03 L11358.06 L11358.14
2-Amino-4-methoxybenzothiazole 97%
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 5464-79-9 Molecular Formula: C8H8N2OS Formula Weight: 180.23 Melting Point: 153-159° Beilstein Reference: 141363
Formule: C₈H₈N₂OS
Kookpunt: 335 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 153…159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005792
CAS nummer: 5464-79-9
EINECS: 226-763-1