2-Mercaptobenzyl alcohol tech. 90%, Technical Grade
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L11536.06
L11536.14
L11536.03
L11536.06EA
110
EUR
L11536.06
L11536.14
L11536.03
2-Mercaptobenzyl alcohol tech. 90%, Technical Grade
2-Mercaptobenzyl alcohol
Purity: 90%
CAS No.: 4521-31-7
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.21
Flash Point:
Formule:
C₇H₈OS Kookpunt: 94…96 °C (0,2 mmHg) Smeltpunt: 31…32 °C Dichtheid: 1,210 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014448 CAS nummer: 4521-31-7 |