trans-5-Decen-1-ol 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
L11768.03
L11768.06
L11768.03EA
68.3
EUR
L11768.03
L11768.06
trans-5-Decen-1-ol 96%
trans-5-Decen-1-ol
Purity: 96%
CAS No.: 56578-18-8
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4520
Boiling Point: 113-118°/11mm
Beilstein Reference: 1840630
MDL No.: MFCD00056187
Formule:
C₁₀H₂₀O Kookpunt: 113…118 °C (11 mmHg) Vlampunt: 62 °C (143 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00056187 CAS nummer: 56578-18-8 EINECS: 260-267-6 |