3,5-Di-tert-butylbenzoic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L12386.03
L12386.06
L12386.03EA
19.9
EUR
L12386.03
L12386.06
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid ≥99%
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 16225-26-6
Molecular Formula: C15H22O2
Formula Weight: 234.34
Melting Point: 160-162°
Beilstein Reference: 981248
Formule:
C₁₅H₂₂O₂ Smeltpunt: 160…162 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082727 CAS nummer: 16225-26-6 EINECS: 240-350-3 |