Isobutyric anhydride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 97-72-3
Molecular Formula: [(CH3)2CHCO]2O
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Pungent
Melting Point: -56°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 386267
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00008913
Formule:
C₈H₁₄O₃ Kookpunt: 182 °C Smeltpunt: –56 °C Dichtheid: 0,954 Vlampunt: 67 °C (152 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008913 CAS nummer: 97-72-3 EINECS: 202-603-6 ADR: 8,II |