1,1,3,3-Tetramethyl-2-thiourea ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 2782-91-4
Molecular Formula: C5H12N2S
Formula Weight: 132.23
Flash Point: 190°(374°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1744916
MDL No.: MFCD00008324
Formule:
C₅H₁₂N₂S Kookpunt: 245 °C Smeltpunt: 75…77 °C Vlampunt: 190 °C (374 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008324 CAS nummer: 2782-91-4 EINECS: 220-488-0 |