3,4-Dibromobenzaldehyde ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L13762.03
L13762.06
L13762.03EA
85.6
EUR
L13762.03
L13762.06
3,4-Dibromobenzaldehyde ≥99%
3,4-Dibromobenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 74003-55-7
Molecular Formula: C7H4Br2O
Formula Weight: 263.93
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 2573433
Formule:
C₇H₄Br₂O Smeltpunt: 69…72 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236033 CAS nummer: 74003-55-7 |