2-Aminoanthracene 94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L14269.03 L14269.06
L14269.03EA 35.2 EUR
L14269.03 L14269.06
2-Aminoanthracene 94%
2-Aminoanthracene
Purity: 94% CAS No.: 613-13-8 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.25 Melting Point: 235-239° Beilstein Reference: 2209414
Formule: C₁₄H₁₁N
Kookpunt: 371 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 235…239 °C
Dichtheid: >1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003582
CAS nummer: 613-13-8
EINECS: 210-330-9