Natriumhypochloriet (11 - 14% Cl₂) in aqueous solution
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L14709.0D L14709.0F L14709.AP
L14709.0DEA 198 EUR
L14709.0D L14709.0F L14709.AP
Natriumhypochloriet (11 - 14% Cl₂) in aqueous solution
Natriumhypochloriet
Formule: ClNaO
Kookpunt: 111 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –30…–20 °C
Dichtheid: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00011120
CAS nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II