Tripotassium orthophosphate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
L15168.0P L15168.22 L15168.36
L15168.0PEA 134 EUR
L15168.0P L15168.22 L15168.36
Tripotassium orthophosphate ≥97%
Tripotassium orthophosphate
Formule: K₃O₄P
MW: 212.27 g/mol
Smeltpunt: 1340
Dichtheid: 2.564 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036295
CAS nummer: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830