2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Aminophenethyl alcohol
L15223.06 L15223.14 L15223.22
L15223.06EA 30.9 EUR
L15223.06 L15223.14 L15223.22
2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Purity: 97% CAS No.: 104-10-9 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 907205
Formule: C₈H₁₁NO
Kookpunt: 235…255 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 108…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007922
CAS nummer: 104-10-9
EINECS: 203-174-8