5-Methylthiazole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 3581-89-3
Molecular Formula: C4H5NS
Formula Weight: 99.16
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Stench
Boiling Point: 141-142°
Beilstein Reference: 104674
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005335
Formule:
C₄H₅NS Kookpunt: 141…142 °C Dichtheid: 1,120 Vlampunt: 42 °C (107 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005335 CAS nummer: 3581-89-3 ADR: 3,III |