2,6-Dibromonaphthalene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L16134.03
L16134.06
L16134.14
L16134.03EA
61
EUR
L16134.03
L16134.06
L16134.14
2,6-Dibromonaphthalene ≥99%
2,6-Dibromonaphthalene
Purity: 99%
CAS No.: 13720-06-4
Molecular Formula: C10H6Br2
Formula Weight: 285.97
Melting Point: 162-167°
MDL No.: MFCD01026462
Formule:
C₁₀H₆Br₂ Smeltpunt: 162…167 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01026462 CAS nummer: 13720-06-4 |