3-(4-Fluorophenyl)propionic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L17008.03
L17008.06
L17008.03EA
48.9
EUR
L17008.03
L17008.06
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid ≥97%
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 459-31-4
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 88-92°
Beilstein Reference: 1869084
Formule:
C₉H₉FO₂ Smeltpunt: 88…92 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060327 CAS nummer: 459-31-4 |