6-(Trifluoromethyl)indole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L17009.03
L17009.MD
L17009.03EA
92.5
EUR
L17009.03
L17009.MD
6-(Trifluoromethyl)indole ≥97%
6-(Trifluoromethyl)indole
Purity: 97%
CAS No.: 13544-43-9
Molecular Formula: C9H6F3N
Formula Weight: 185.15
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 1242785
Formule:
C₉H₆F₃N Smeltpunt: 101…105 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00272316 CAS nummer: 13544-43-9 |