3-Methoxybenzenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L17050.03 L17050.06
L17050.03EA 82.6 EUR
L17050.03 L17050.06
3-Methoxybenzenesulphonyl chloride ≥97%
3-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 10130-74-2 Molecular Formula: C7H7ClO3S Formula Weight: 206.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5570 Boiling Point: 158-159°/20mm Beilstein Reference: 2093871 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD01318155
Formule: C₇H₇ClO₃S
Kookpunt: 158…159 °C (20 mmHg)
Dichtheid: 1,460
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318155
CAS nummer: 10130-74-2
UN: 3265
ADR: 8,II