4-Iodobenzylamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (4-Iodophenyl)methanamine
L17450.06 L17450.03 AB172515.0001
L17450.06EA 343 EUR
L17450.06 L17450.03 ABCRAB172515.0001
4-Iodobenzylamine 97%
4-Iodobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 39959-59-6 Molecular Formula: C7H8IN Formula Weight: 233.05 Melting Point: 46-48° Boiling Point: 113-115°/4mm UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00047933
Formule: C₇H₈IN
Kookpunt: 113…115 °C (4 mmHg)
Smeltpunt: 46…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047933
CAS nummer: 39959-59-6
UN: 3259
ADR: 8,II