Dimethyl azelate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L17458.06
L17458.14
L17458.22
L17458.06EA
40.6
EUR
L17458.06
L17458.14
L17458.22
Dimethyl azelate ≥97%
Dimethyl azelate
Purity: 97%
CAS No.: 1732-10-1
Molecular Formula: C11H20O4
Formula Weight: 216.28
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₂₀O₄ Kookpunt: 156 °C (20 mmHg) Smeltpunt: 18 °C Dichtheid: 1,007 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00025898 CAS nummer: 1732-10-1 EINECS: 217-060-0 Merck Index: 14,905 |